Learn More
Bisindolylmaleimide I, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443396
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16443396 25 mg 25 Milligramm
16435898 10 mg -
16432047 50 mg -
16428537 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16443396 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13867
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Bisindolylmaleimide I (GF109203X) is a highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor with a Ki of 14 nM.
Bisindolylmaleimide I (GF109203X) is a highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor with a Ki of 14 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisindolylmaleimide I
CAS 133052-90-1
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H24N4O2
Menge 25 mg
Synonym GF109203X Go 6850
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.58 mM)
SMILES O=C(C(C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5)NC3=O
Molekulargewicht (g/mol) 412.48
Formelmasse 412.48
Reinheit (%) 99.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease