Learn More
Bismuth(III) bromide, anhydrous, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
98.10 € - 283.01 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 7787-58-8 |
|---|---|
| Summenformel | BiBr3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 448.692 |
| MDL-Nummer | MFCD00014195 |
| InChI-Schlüssel | TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K |
| Synonym | bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo |
| PubChem CID | 82232 |
| IUPAC-Name | tribromobismuthane |
| SMILES | Br[Bi](Br)Br |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15417445
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047175.03 |
1g |
100.00 € 98.10 € / 1 Gramm Sparen 1.90 € 1% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15427445
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047175.06 |
5g |
289.00 € 283.01 € / 5 Gramm Sparen 5.99 € 2% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| BiBr3 | |
| MFCD00014195 | |
| bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
| tribromobismuthane |
Spezifikation
| Bismuth(III) bromide | |
| 7787-58-8 | |
| BiBr3 | |
| UN3260 | |
| Decomposes in water. | |
| Br[Bi](Br)Br | |
| 448.692 | |
| 448.71 | |
| Acidic | |
| 5.72 g/mL |
| Anhydrous | |
| (metals basis) | |
| MFCD00014195 | |
| bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
| TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K | |
| tribromobismuthane | |
| 82232 | |
| 99.999% | |
| Hygroscopic |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-121-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Bismuth(III) bromide, anhydrous
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.