Learn More
Bisoprolol hemifumarate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491996
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16491996 500 mg 500 Milligramm
16468076 100 mg -
16431366 200 mg 200 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16491996
Marke: Medchem Express HYB0076
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Bisoprolol hemifumarate is a potent, selective and orally active β1-adrenergic receptor blocker with little activity on β2-receptor. Bisoprolol hemifumarate has the potential for hypertension, coronary artery disease and stable ventricular dysfunction research.
Bisoprolol hemifumarate is a potent, selective and orally active β1-adrenergic receptor blocker with little activity on β2-receptor. Bisoprolol hemifumarate has the potential for hypertension, coronary artery disease and stable ventricular dysfunction research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisoprolol hemifumarate
CAS 104344-23-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H31NO4.1/2C4H4O4
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.19 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (26.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(COCCOC(C)C)C=C1.OC(/C=C/C(O)=O)=O.[1/2]
Molekulargewicht (g/mol) 766.96
Formelmasse 766.96
Reinheit (%) 99.73%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation