missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bisoprolol hemifumarate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16468076
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
500 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16468076

Marke: Medchem Express HYB0076

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Bisoprolol hemifumarate is a potent, selective and orally active β1-adrenergic receptor blocker with little activity on β2-receptor. Bisoprolol hemifumarate has the potential for hypertension, coronary artery disease and stable ventricular dysfunction research.

Bisoprolol hemifumarate is a potent, selective and orally active β1-adrenergic receptor blocker with little activity on β2-receptor. Bisoprolol hemifumarate has the potential for hypertension, coronary artery disease and stable ventricular dysfunction research.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bisoprolol hemifumarate
CAS 104344-23-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H31NO4.1/2C4H4O4
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.19 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (26.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(COCCOC(C)C)C=C1.OC(/C=C/C(O)=O)=O.[1/2]
Molekulargewicht (g/mol) 766.96
Formelmasse 766.96
Reinheit (%) 99.73%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt