Learn More
Bisoprolol Hemifumarat-Salz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412438
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 15412438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56014.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 104344-23-2 | C40H66N2O12 | 766.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 104344-23-2
Summenformel C40H66N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 766.97
MDL-Nummer MFCD00792743,MFCD00792743,MFCD00792743,MFCD00865795
InChI-Schlüssel VMDFASMUILANOL-WXXKFALUNA-N
Synonym bisoprolol fumarate, 1-4-2-isopropoxyethoxy methyl phenoxy-3-isopropylamino propan-2-ol fumarate, but-2-enedioic acid; 1-propan-2-ylamino-3-4-2-propan-2-yloxyethoxymethyl phenoxy-2-propanol, but-2-enedioic acid; 1-propan-2-ylamino-3-4-2-propan-2-yloxyethoxymethyl phenoxy propan-2-ol
PubChem CID 53394791
IUPAC-Name (2E)-but-2-enedioic acid; bis(1-[(propan-2-yl)amino]-3-(4-{[2-(propan-2-yloxy)ethoxy]methyl}phenoxy)propan-2-ol)
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(COCCOC(C)C)C=C1.CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(COCCOC(C)C)C=C1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Bisoprolol hemifumarate salt
Menge 25 mg
Merck Index 14,1295
Formelmasse 383.49
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado