Learn More
Bisoprolol Hemifumarat-Salz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7037303
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 15412438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56014.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 104344-23-2 | C40H66N2O12 | 766.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104344-23-2
Summenformel C40H66N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 766.97
MDL-Nummer MFCD00792743,MFCD00792743,MFCD00792743,MFCD00865795
InChI-Schlüssel VMDFASMUILANOL-WXXKFALUNA-N
Synonym bisoprolol fumarate, 1-4-2-isopropoxyethoxy methyl phenoxy-3-isopropylamino propan-2-ol fumarate, but-2-enedioic acid; 1-propan-2-ylamino-3-4-2-propan-2-yloxyethoxymethyl phenoxy-2-propanol, but-2-enedioic acid; 1-propan-2-ylamino-3-4-2-propan-2-yloxyethoxymethyl phenoxy propan-2-ol
PubChem CID 53394791
IUPAC-Name (2E)-but-2-enedioic acid; bis(1-[(propan-2-yl)amino]-3-(4-{[2-(propan-2-yloxy)ethoxy]methyl}phenoxy)propan-2-ol)
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(COCCOC(C)C)C=C1.CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(COCCOC(C)C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisoprolol hemifumarate salt
Menge 25 mg
Merck Index 14,1295
Formelmasse 383.49
Reinheit (%) 98%