Learn More
Bisphenol A, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444093 1000 g 1000 Gramm
11454093 250 g 250 Gramm
11464093 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11444093 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10324.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 80-05-7 | C15H16O2 | 228.29 g/mol
Bisphenol A is an important monomer used in the production of polycarbonate plastics which is utilized to make various consumer goods like water bottles, sports equipment, medical devices, eyeglass lenses, house hold electronics, compact discs (CDs) and digital versatile discs (DVDs). Bisphenol A containing epoxy resins are used to make lining in water pipes. It is used as a precursor to prepare flame retardant tetrabromobispheonl A, polysulfones and polyether ketones, which are antioxidants in some plasticizers. It acts as a polymerization inhibitor in poly vinyl chloride (PVC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bisphenol A ist ein wichtiges Monomer für die Produktion von Polycarbonat-Kunststoffen, das zur Herstellung verschiedener Konsumgüter wie Wasserflaschen, Sportgeräten, medizinischen Geräten, Brillenlinsen, Haushalteelektronik, CDs und DVDs verwendet wird. Bisphenol A, das Epoxidharze enthält, wird zur Herstellung von Auskleidungen von Wasserleitungen verwendet. Es wird als Vorstufe bei der Herstellung des Flammschutzmittels Tetrabromobispheonl A, Polysulfonen und Polyetherketonen verwendet, die als Antioxidantien in einigen Weichmachern zu finden sind. Es dient als Polymerisationshemmer in Polyvinylchlorid (PVC).
Löslichkeit
Löslich in wässriger alkalischer Lösung, Essigsäure, Alkohol und Aceton. Schwer löslich in Tetrachlorkohlenstoff. Es ist schwer wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit sauren Anhydriden, sauren Chloriden, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-05-7
Summenformel C15H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
MDL-Nummer MFCD00002366
InChI-Schlüssel IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
PubChem CID 6623
ChEBI CHEBI:33216
IUPAC-Name 4-[2-(4-Hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisphenol A
Schmelzpunkt 153°C to 158°C
Siedepunkt 200°C (4 mmHg)
Flammpunkt 227°C (440°F)
Menge 1000 g
Beilstein 1107700
Merck Index 14,1297
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous alkaline solution,acetic acid,alcohol and acetone. Slightly soluble in carbon tetrachloride. It has poor solubility in water.
Formelmasse 228.29
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bisphenol A
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Bisphenol A