Learn More
Bisphenol A Bissulfat-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30133990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133990 250 mg 250 Milligramm
30012445 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB519515250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10040-44-5
Summenformel C15 H14 O8 S2 . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 432.38
Synonym Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, 1,1'-bis(hydrogen sulfate), sodium salt (1:2), Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, bis(hydrogen sulfate), disodium salt (9CI), Phenol, 4,4'-isopropylidenedi-, bis(hydrogen sulfate) disodium salt (8CI), Sodium S,S'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene] disulfate (2:1), Bisphenol A Bissulfate Disodium Salt
IUPAC-Name Disodium; [4-[2-(4-Sulfonatooxyphenyl)Propan-2-yl]phenyl]-Sulfat
SMILES [Na+].[Na+].CC(C)(c1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1)c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisphenol A Bissulfate Disodium Salt
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H16O8S2.2Na/c1-15(2,11-3-7-13(8-4-11)22-24(16,17)18)12-5-9-14(10-6-12)23-25(19,20)21;;/h3-10H,1-2H3,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 431.9925