Learn More
Bisphenol A, TRC
Artikelnummer. 30040354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040354 10 g 10 Gramm
17919629 100 mg 100 Milligramm
18043310 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040354 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB51949510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-05-7
Summenformel C15 H16 O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
Synonym Phenol, 4,4'-isopropylidenedi- (8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[phenol], (4,4'-Dihydroxydiphenyl)dimethylmethane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Di(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Di(4-phenylol)propane, 2,2'-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4'-(Propane-2,2-diyl)diphenol, 4,4'-Isopropylidenebis[phenol], 4,4'-Isopropylidenediphenol, 4,4'-Methylethylidenebisphenol, B 0494, BPA, BPA 154, BPA 157, BPA-M, Bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane, Bis(p-hydroxyphenyl)propane, Bisphenol A, Dian, Diano, Diphenylolpropane, HT 3082, Hidorin F 285, Hidorin F 568, Ipognox 88, Isopropylidenebis(4-hydroxybenzene), NSC 1767, NSC 17959, Parabis, Parabis A, Pluracol 245, Rikabanol, p,p'-Bisphenol A, p,p'-Dihydroxydiphenylpropane, p,p'-Isopropylidenebisphenol, p,p'-Isopropylidenediphenol, β,β'-Bis(p-hydroxyphenyl)propane
IUPAC-Name 4-[2-(4-Hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisphenol A
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
Formelmasse 228.115
Reinheit (%) >95%