Learn More
Bitoscanate, MedChemExpress
Beschreibung
Bitoscanate (p-Phenylene diisothiocyanate) is an organic chemical compound used in the treatment of hookworms.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bitoscanate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 4044-65-9 |
| Farbe | Light Gray |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C8H4N2S2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | p-Phenylene diisothiocyanate 1,4-Diisothiocyanatobenzene PDITC |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 20 mg/mL (104.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mehr anzeigen |