Learn More
Brady™ Black 4900 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Ribbon for Brady Printer BBP11 and BBP12
Marke:  Brady™ 804795
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11528844
  • 42.45 € / 1 Box
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Superb smear resistance at high temperatures
  • Superior solvent resistance
Spezifikation
Spezifikation
Black
110 mm
Black 4900 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
1 Ea.
70 m
12.7 mm I.D.
Ink side out