Learn More
Schwarzer PN (~80 %), TRC
Artikelnummer. 30132546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132546 10 g 10 Gramm
30134438 1 g 1 Gramm
30007428 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132546 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB59200010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2519-30-4
Summenformel C28 H17 N5 O14 S4 . 4 Na
Molekulargewicht (g/mol) 867.68
Synonym 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(acetylamino)-5-hydroxy-6-[[7-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt (9CI), Brilliant Black BN (6CI), C.I. Food Black 1 (7CI), C.I. Food Black 1, tetrasodium salt (8CI), 1743 Black, Black PN, Blue Black BN, Brilliant Acid Black BN Extra Pure A, Brilliant Acid Black BNA Export, Brilliant Black 1, Brilliant Black 80, Brilliant Black A, Brilliant Black N, Brilliant Black NAF, Brilliant Black NFQ, Brilliant Black PN, C.I. 28440, Certicol Black PNW, Cilefa Black B, E 151, Edicol Supra Black BN, Food Black 1, Hexacol Black PN, L Black 8000, Melan Black, Tetrasodium 2-[4-(p-sulfophenylazo)-7-sulfo-1-naphthylazo]-8-acetamido-1-naphthol-3,5-disulfonate, Xylene Black F
IUPAC-Name Tetrasodium; 4-Acetamido-5-Hydroxy-6-[(E)-[7-Sulfonato-4-[(Z)-(4-Sulfonatophenyl)Diazenyl]Naphthalen-1-yl]Diazenyl]Naphthalin-1,7-Disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(c2cc(c(N=Nc3ccc(N=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)[O-])c5ccc(cc35)S(=O)(=O)[O-])c(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brilliant Black BN
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C28H21N5O14S4.4Na/c1-14(34)29-23-10-11-24(50(42,43)44)20-13-25(51(45,46)47)27(28(35)26(20)23)33-32-22-9-8-21(18-7-6-17(12-19(18)22)49(39,40)41)31-30-15-2-4-16(5-3-15)48(36,37)38;;;;/h2-13,35H,1H3,(H,29,34)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)(H,45,46,47);;;;/q;4*+1/p-4
Formelmasse 866.9246