Learn More
WHEATON™ Black Screw Cap
Artikelnummer. 30286506 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
140/Packung
190/Packung
231/Pk.
264/Packung
399/Pk.
666/Packung
882/Pk.
Packungsgröße:
140 Stück
190 Stück
231 Stück
264 Stück
399 Stück
666 Stück
882 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
30286506 882/Pk. 882 Stück
30286523 666/Packung 666 Stück
30286528 399/Pk. 399 Stück
30286513 231/Pk. 231 Stück
30286516 264/Packung 264 Stück
30286511 190/Packung 190 Stück
30286515 140/Packung 140 Stück
7 options
Artikelnummer. 30286506
Marke: WHEATON™ 110060882
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tubular Dram Vial Caps
  • WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
  • Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
  • The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
  • Dram vial caps are available in black only and are manufactured from polypropylene and have a foil liner, and provide good barrier properties and resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohol
  • Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately to match vials sizes and quantity per pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Black
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Polypropylene
Vorgeschlitzt No
Sterilität Non-sterile
Menge 882/Pk.
Zur Verwendung mit (Geräte) Vial
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Screw Cap