Learn More
Blarcamesine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493618
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493618 10 mg -
16474706 100 mg 100 Milligramm
16466347 5 mg -
16430017 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493618 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101864
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Blarcamesine hydrochloride is a Sigma-1 Receptor agonist with an IC50 of 860 nM.
Blarcamesine hydrochloride is a Sigma-1 Receptor agonist with an IC50 of 860 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blarcamesine hydrochloride
CAS 195615-84-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H24ClNO
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (314.61 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (78.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CC1CCOC1(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 317.85
Formelmasse 317.85
Reinheit (%) 99.85%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration