Learn More
BRAND™ Meßkolben, BLAUBRAND, Kl. A, KB, 10000ml, DURAN, NS 45/40, PP-Stopfen
Aus 3.3-Borosilikatglas. Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.) Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat.
Marke: BRAND™ 37236
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.97000kg
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Polypropylen-Stopfen
- Graduierungen in blau
- DE-M-Markierung
- DIN EN ISO 1042
Spezifikation
Volumenaufnahme (TC, Zoll) | |
Polypropylen | |
10000 ml | |
± 2 ml | |
± 2 ml | |
45/40 |
DAkkS-Kalibrierung | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
1 Stück | |
Klasse A |