Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen ohne Kappen, graduiert
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Format:
Freistehender konischer Boden
Konischer Boden
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Die Herstellung aus Borosilikatglas entspricht der DIN EN Norm 285.
- Graduiert.
- Der mattierte Markierungsbereich ermöglicht die Identifizierung von Proben oder andere Beschriftungen.
- Betriebsbereich: -196 bis 121 °C.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- Farbige Schraubverschlüsse und Deckeleinsätze sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 285 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
| Material | Polypropylen |
| Format | Freistehender konischer Boden |
| Anzahl pro Packung | 1000/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | –196 bis 121 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Ja |