Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Die Herstellung aus Borosilikatglas entspricht der DIN EN Norm 285.
- Graduiert.
- Der mattierte Markierungsbereich ermöglicht die Identifizierung von Proben oder andere Beschriftungen.
- Betriebsbereich: -196 bis 121 °C.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- Farbige Schraubverschlüsse und Deckeleinsätze sind separat erhältlich.
Specifikationer
Specifikationer
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 285 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 0.5 ml |
| Material | Polypropylen |
| Format | Freistehender konischer Boden |
| Anzahl pro Packung | 1000/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | –196 bis 121 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Nein |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?