Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ USP-Messkolben der Klasse A mit Zertifikat
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Kalibriert, um eine präzise Flüssigkeitsmenge bei einer bestimmten Temperatur zu enthalten. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke:  BRAND™ 956849
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15885562
  • 54.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung
  • Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
100 ml
±0.1 ml
Ja
Stopfen
DIN EN ISO 1042
Durchsichtig
Borosilikatglas
Eng
Klasse A
14/23