missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies (-)-Blebbistatin

Artikelnummer. p-7217431
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17150062 5 mg 5 Milligramm
17160062 25 mg 25 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17150062

Marke: STEMCELL Technologies 72402

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Non-muscle myosin II (NM II) ATPase inhibitor

  • (-)-Blebbistatin is a selective cell-permeable inhibitor of non-muscle myosin II ATPases (Kovács et al.; Straight et al.) It rapidly and reversibly inhibits Mg-ATPase activity and in vitro motility of non-muscle myosin IIA and IIB for several species (IC50 = 0.5-5.0 μM), while poorly inhibiting smooth muscle myosin (IC50 = 80 μM) (Limouze et al.)
  • Increases human pluripotent stem cell (hPSC) survival and cloning efficiency after dissociation to single cells, downstream of ROCK inhibition (Chen et al.; Ohgushi et al.; Walker et al.; Xu et al.)
  • Enables hPSC to be cultured on microcarriers without surface coating (Chen et al.)
  • Inhibits differentiation of human mesenchymal stem cells (McBeath et al.; Engler et al.)

Spezifikation

CAS 856925-71-8
Menge 5 mg
Summenformel C18H16N2O2
Reinheit ≥ 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.