Learn More
Syngene Blended Carbon Filter
Blended carbon filter for inorganics and organics.
1140.00 € - 1435.00 €
Spezifikation
Filtertyp | Carbon |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Airclean |
Produkttyp | Carbon Filter |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemical extraction |
Farbe | Silver |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17765944
|
Syngene
SYN-ACF411 |
ACF411 |
1330.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17775944
|
Syngene
SYN-ACF41118 |
ACF41118 |
1140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17785944
|
Syngene
SYN-ACF411H |
ACF411H |
1410.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17795944
|
Syngene
SYN-ACF414 |
ACF414 |
1320.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17705954
|
Syngene
SYN-ACF41418 |
ACF41418 |
1155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17715954
|
Syngene
SYN-ACF414H |
ACF414H |
1435.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Spare Part
Spezifikation
Carbon | |
Carbon Filter | |
Silver |
Airclean | |
Chemical extraction |