Learn More
MedChemExpress Bleomycin sulfate
Artikelnummer. 16453427
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16453427 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16453427 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY17565
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Bleomycin sulfate is a DNA synthesis inhibitor. Bleomycin hydrochloride is a DNA damaging agent. Bleomycin sulfate is an antitumor antibiotic.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekulargewicht 1512.62 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 9041-93-4
Produkttyp Natural Products
Reinheit 95.0%
Löslichkeit H2O : 255 mg/mL (168.58 mM∣Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (41.32 mM∣Need ultrasonic)
Ziel DNA/RNA Synthesis∣Antibiotic
Menge 50 mg