Learn More
STEMCELL Technologies BloodStor™ 100
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
5 x 100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Stück
Beschreibung
- BloodStor™ is a series of generic cGMP freezing media products used to cryopreserve stem cells and other cells isolated from umbilical cord blood, peripheral blood, bone marrow, and other biologics
- BloodStor™ 100 contains 100% (w/v) DMSO USP
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryokonservierung |
| Menge | 50 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.