Learn More
Tenak™ Blue Cardboard Cryobox
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
Marke:  Tenak™ TE22082
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11581655
  • 167.00 € / 36 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Hartfasern/Pappe
  • Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
  • Kann mit einer großen Auswahl an Gitterunterteilungen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Quadratisch
133 x 133 x 130 mm
Pappe
Kryobox