Learn More
Tenak™ Blue Cardboard Cryobox
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
Marke: Tenak™ TE22501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.70000kg
Beschreibung
- Aus Hartfasern/Pappe
- Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
- Kann mit einer großen Auswahl an Gitterunterteilungen verwendet werden
Spezifikation
Blau | |
Quadratisch | |
136 x 136 x 50 mm |
Pappe | |
Kryobox |