Learn More
Blaues Tetrazoliumchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434144 1 g 1 Gramm
11444144 5 g 5 Gramm
11454144 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11434144 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12502.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1871-22-3 | C40H36Cl2N8O2 | 731.68 g/mol
Blue Tetrazolium chloride is useful in the prepartion of DNA cation complexes and immunoadsorbents for anti-DNA antibodies. It is used in assay of reducing sugars. In combination with 4-nitrocatechol, tetrazolium blue chloride forms a ternary complex with molybdenum(VI) for extraction and spectrophotometric determination of molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Blaues Tetrazoliumchlorid ist bei der Vorbereitung von DNA-Kationenkomplexen und Immunadsorbentien für Anti-DNA-Antikörper nützlich. Wird im Assay von reduzierenden Zuckern verwendet. In Kombination mit 4-nitrocatechol bildet Tetrazolium-Blauchlorid einen ternären Komplex mit Molybdän(VI) zur Extraktion und spektrophotometrischen Bestimmung von Molybdän.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser (5 mg/ml), Methanol (50 mg/ml), Ethanol und Chloroform. Unlöslich in Aceton.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1871-22-3
Summenformel C40H36Cl2N8O2
Molekulargewicht (g/mol) 731.68
MDL-Nummer MFCD00040933
InChI-Schlüssel RCEHREKDVGHYAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym blue tetrazolium chloride, tetrazolium blue, tetrazolium blue chloride, blue tetrazolium, dimethoxy neotetrazolium, 4-anisyltetrazolium blue, 3,3'-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride, 3,3'-dianisole-4,4'-bis 3,5-diphenyltetrazolium chloride, 3,3'-dianisolebis 4,4'-3,5-diphenyl tetrazolium chloride, 3,3'-3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazolium chloride
PubChem CID 9853362
ChEBI CHEBI:75198
IUPAC-Name 2-[4-[4-(3,5-Diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-3-methoxyphenyl]-2-methoxyphenyl]-3,5-diphenyltetrazol-2-ium; Dichlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1N1NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(N2NC(=NN2C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blue Tetrazolium chloride
Schmelzpunkt ∼255°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3894077
Merck Index 14,9244
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water (5mg/ml),methanol (50mg/ml),ethanol,and chloroform. Insoluble in acetone.
Formelmasse 727.66
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blue Tetrazolium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2H-Tetrazolium,2,2'-(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[3,5-diphenyl-,dichloride