missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BLZF1 Antibody (OTI8E8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44936-30ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BLZF1 Monoclonal antibody specifically detects BLZF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| BLZF1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 8548 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI8E8 | |
| Western Blot 1:500-2000 | |
| basic leucine zipper nuclear factor 1JEM-1s, cytoplasmic protein, GOLGIN-45, JEM1, JEM-1MGC22497, JEM-1short protein, p45 basic leucine-zipper nuclear factor | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-246 of human BLZF1(NP_003657) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur