missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMH-21, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16485886 100 mg
16475198 10 mg
16461417 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16485886 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12484

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress BMH-21 is a first-in-class DNA intercalator which inhibits RNA polymerase I (Pol I) transcription. BMH-21 possesses anticancer activity.

BMH-21 is a first-in-class DNA intercalator which inhibits RNA polymerase I (Pol I) transcription. BMH-21 possesses anticancer activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material BMH-21
Physikalische Form Solid
CAS 896705-16-1
Farbe Orange
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20N4O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 1 mg/mL (2.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN2C1=NC3=C(C=C4C(C=CC=C4)=C3)C2=O)NCCN(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 360.41
Formelmasse 360.41
Reinheit (%) 98.61%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.