Learn More
Invitrogen™ Human BMPR1A (ALK3), GST Tag Recombinant Protein
Human BMPR1A (ALK3), GST Tag Recombinant Protein
Marke: Invitrogen™ PV6039
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BMPR1A phosphorylates intracellular SMADs in response to bone morphogenic proteins.
Spezifikation
NP_004320.2 | |
67 kDa | |
BMPR1A (ALK3) | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: TKL Group | |
Insect | |
Frozen |
Kinase Assay | |
1mg | |
STKR Kinase Family | |
Recombinant | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
Dry Ice | |
Catalytic | |
Drug Development |