Learn More
Invitrogen™ Human BMPR1A (ALK3), GST Tag Recombinant Protein
Human BMPR1A (ALK3), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PR9136A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15478713
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
BMPR1A phosphorylates intracellular SMADs in response to bone morphogenic proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NP_004320.2
67kDa
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C.
Catalytic
ALK Kinase Family
Recombinant
Insect
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
100μg
RUO - research use only
BMPR1A (ALK3)
Human
GST Tag
Frozen