Learn More
BMS-754807, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496407
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16496407 5 mg -
16423678 10 mg 10 Milligramm
16420067 50 mg -
16424756 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16496407 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10200
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively; Ki=IC50 values of 6, 44, 7, 4, 9, and 25 nM, respectively.
BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BMS-754807
CAS 1001350-96-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H24FN9O
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.69 mM)
SMILES FC1=CC=C(NC([C@@]2(C)N(C(N=C3NC4=NNC(C5CC5)=C4)=NN6C3=CC=C6)CCC2)=O)C=N1
Molekulargewicht (g/mol) 461.49
Formelmasse 461.49
Reinheit (%) 98.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease