Learn More
BMS-779788, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16460428 5 mg -
16437756 100 mg 100 Milligramm
16433897 50 mg -
16427968 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16460428 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19919
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BMS-779788 is a LXR partial agonist with IC50 values of 68 nM for LXRα and 14 nM for LXRβ.
BMS-779788 is a LXR partial agonist with IC50 values of 68 nM for LXRα and 14 nM for LXRβ.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BMS-779788
CAS 918348-67-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H29ClN2O3S
Menge 5 mg
Synonym EXEL04286652 XL-652 BMS-788
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (196.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)C1=CN(C2=CC=C(C3=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C3)C=C2)C(C(C)(C4=CC=CC=C4Cl)C)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 509.06
Formelmasse 509.06
Reinheit (%) 95.06%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism