missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMS-983970, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485856 100 mg 100 Milligramm
16485148 10 mg 10 Milligramm
16461377 50 mg -
16417877 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16485856 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12419

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress BMS-983970 is an oral pan-Notch inhibitor for the treatment of multiplecancers.

BMS-983970 is an oral pan-Notch inhibitor for the treatment of multiplecancers.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material BMS-983970
CAS 1584713-87-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H26F4N4O3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.43 mM)
SMILES O=C(N[C@@H]1C(NC2=C(F)C=CC=C2C(C3=CC=CC=C3)=N1)=O)[C@H](CCC(F)(F)F)[C@H](CC4CC4)C(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 518.5
Formelmasse 518.5
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.