Learn More
BOC-β-Alanin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10098129 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10098129 5 g Glasflasche 5 Gramm
10754872 25 g Glasflasche 25 Gramm
10595860 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10098129 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437650050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3303-84-2 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3303-84-2
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00037291
InChI-Schlüssel WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-beta-alanine, boc-beta-ala-oh, n-boc-beta-alanine, boc-b-ala-oh, boc-beta-ala, n-tert-butoxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-t-boc-beta-alanine, n-t-butyloxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid
PubChem CID 76809
IUPAC-Name 3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-β-Alanine
Schmelzpunkt 77.5°C to 78.5°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver