Learn More
MedChemExpress Boc-C1-PEG2-C4-Cl
Artikelnummer. 16405156
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16405156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16405156 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY108371
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MedChemExpress Boc-C1-PEG2-C4-Cl (PROTAC Linker 1) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
Spezifikation
Molekulargewicht 294.81 g/mol
CAS 1835705-53-7
Inhalt und Lagerung Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Menge 100 mg
Synonym PROTAC Linker 1
Löslichkeit DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.60 mM)