Learn More
Boc-Cys(Trt)-OH, TRC
Artikelnummer. 30136961
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136961 10 g 10 Gramm
30133257 1 g 1 Gramm
30003615 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136961 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB64629310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21947-98-8
Summenformel C27 H29 N O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 463.59
Synonym N-(tert-Butoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteine, N-Boc-S-trityl-L-cysteine, N-tert-Butoxycarbonyl-S-tritylcysteine, NSC 129903;
IUPAC-Name 2-(tert-butoxycarbonylamino)-3-tritylsulfanyl-propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boc-Cys(Trt)-OH
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
Formelmasse 463.1817