Learn More
BOC-D-Alanin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757454 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10247020 5 g Glasflasche 5 Gramm
10666174 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10247020
Marke: Thermo Scientific Acros 275720050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7764-95-6 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7764-95-6
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00063123
InChI-Schlüssel QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-alanine, boc-d-ala-oh, n-boc-d-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-alanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-alpha-t-boc-d-alanine, boc-d-ala, n-t-butoxycarbonyl-d-alanine, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 637606
SMILES C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-D-Alanine
Schmelzpunkt 81°C to 84°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3COC(O)nHC(CH3)COOH
Beilstein 04, 2507
Spezifische Drehung +25° to +27° (20°C, 589nm) (c=2, CH3COOH)
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Menge 5 g
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Pulver