Learn More
Boc-D-Tyr(Me)-OH, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boc-D-Tyr(Me)-OH |
| CAS | 68856-96-2 |
| Summenformel | C15H21NO5 |
| MDL-Nummer | MFCD00065604 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | O=C(O)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC=C(OC)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 295.33 |
| Reinheit (%) | 97% |