Learn More
BOC-Glycin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10066343 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10066343 100 g Glasflasche 100 Gramm
10627322 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10066343 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158801000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4530-20-5 | C7H13NO4 | 175.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4530-20-5
Summenformel C7H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 175.18
MDL-Nummer MFCD00002690
InChI-Schlüssel VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine
PubChem CID 78288
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-Glycine
Schmelzpunkt 87°C to 90°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3COCONHCH2CO2H
Beilstein 04, 2411
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
IUPAC-Name 2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]essigsäure
Menge 100 g
Formelmasse 175.18
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BOC-Glycine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.