Learn More
Boc-His-OMe, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948247
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948247 5 g
30929646 250 mg
30939696 25 g
30936108 1 g
30934968 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948247 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1181435g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boc-His-OMe
CAS 2488-14-4
Summenformel C12H19N3O4
MDL-Nummer MFCD00167635
Menge 5 g
SMILES O=C(OC)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CN=CN1
Molekulargewicht (g/mol) 269.30
Reinheit (%) 97%