Learn More
Boc-L-Cystein, TRC
Artikelnummer. 30179114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179114 250 mg 250 Milligramm
30179586 2 g 2 Gramm
30179318 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179114 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB619370250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20887-95-0
Summenformel C8H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 221.27
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-cysteine, N-Carboxy-L-cysteine N-tert-Butyl Ester, (R)-2-tert-Butoxycarbonylamino-3-mercaptopropionic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)cysteine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-cysteine, N-BOC-L-Cysteine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-cysteine
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]-3-Sulfanylpropansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boc-L-cysteine
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO4S/c1-8(2,3)13-7(12)9-5(4-14)6(10)11/h5,14H,4H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Menge 250 mg
Formelmasse 221.0722
Versandbedingung Room Temperature