missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boc-L-Cystein, TRC

Artikelnummer. 30179586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179586 2 g 2 Gramm
30179114 250 mg 250 Milligramm
30179318 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179586 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6193702G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 20887-95-0
Summenformel C8H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 221.27
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-cysteine, N-Carboxy-L-cysteine N-tert-Butyl Ester, (R)-2-tert-Butoxycarbonylamino-3-mercaptopropionic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)cysteine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-cysteine, N-BOC-L-Cysteine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-cysteine
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]-3-Sulfanylpropansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Boc-L-cysteine
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO4S/c1-8(2,3)13-7(12)9-5(4-14)6(10)11/h5,14H,4H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Menge 2 g
Formelmasse 221.0722
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.