Learn More
BOC-L-Methionin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-70720 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10723061
Marke: Thermo Scientific Acros 275630050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2488-15-5 | C10H19NO4S | 249.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2488-15-5
Summenformel C10H19NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 249.33
MDL-Nummer MFCD00065586
InChI-Schlüssel IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-methionine, boc-met-oh, n-boc-l-methionine, n-tert-butoxycarbonyl-l-methionine, tert-butoxycarbonyl-l-methionine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, l-methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 89857
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-L-Methionine
Schmelzpunkt 47.0°C to 53.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Spezifische Drehung − 23.00
Wasser 0.5% max. (K.F.)
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylaminosäure]-4-methylsulfanylbutansäure
Menge 5 g
Formelmasse 249.33
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver