Learn More
BOC-L-Serinhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043280 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10043280 5 g Glasflasche 5 Gramm
10329060 25 g Glasflasche 25 Gramm
10711355 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10043280
Marke: Thermo Scientific Acros 275660050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3262-72-4
Summenformel C8H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 205.21
MDL-Nummer MFCD00037243
InChI-Schlüssel FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Synonym boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-L-Serine hydrate
Schmelzpunkt 84.0°C to 89.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·
Spezifische Drehung − 8.10
Wasser 7.5 to 8.0% (K.F.)
IUPAC-Name (2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Menge 5 g
Flammpunkt 186°C
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) 98%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver