Learn More
BOC-L-Tyrosin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10571491 25 g Glasflasche 25 Gramm
10145060 5 g Glasflasche 5 Gramm
10434385 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10571491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 275700250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3978-80-1 | C14H19NO5 | 281.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3978-80-1
Summenformel C14H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 281.31
MDL-Nummer MFCD00037179
InChI-Schlüssel CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Synonym boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
PubChem CID 117439
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-L-Tyrosine
Schmelzpunkt 135.0°C to 140.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4CH2CH(COOH)NHCO2C(CH3)3
Spezifische Drehung + 2.50
Wasser 1% Max. (K.F.)
IUPAC-Name (2S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Menge 25 g
Formelmasse 281.3
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver