Specifications
| Chemischer Name oder Material | BOC-Sarcosine |
| Schmelzpunkt | 86°C to 90°C |
| Namenshinweis | 99+% |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | (CH3)3COCON(CH3)CH2COOH |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble |
| Menge | 5 g |
| Show More |