Learn More
BOC-Sarkosin, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-70799 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10053670
Marke: Thermo Scientific Acros 275670050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13734-36-6 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13734-36-6
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00037795
InChI-Schlüssel YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-sar-oh, boc-sarcosine, n-boc-sarcosine, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, n-tert-butoxycarbonyl-n-methylglycine, t-boc-sarcosine, n-t-boc-sarcosine, 2-tert-butoxy carbonyl methyl amino acetic acid, n-tert-butoxycarbonylsarcosine, tert-butoxycarbonyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 83692
IUPAC-Name 2-[Methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]essigsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-Sarcosine
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3COCON(CH3)CH2COOH
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Menge 5 g
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle