Learn More
Poellath™ Siedesteine
Artikelnummer. 10392941
Encompass_Preferred
Click to view available options
:
Type A preparative
Artikelnummer. 10392941
Marke: Poellath™ W001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ A für präparative Arbeiten:
Geeignet für Destillationen und Rückflussierungen in wässrigen, neutralen und basischen Lösungsmitteln, auch unter Vakuum.
Wirkung in kleinsten Flüssigkeitsmengen
Springen nach jeder Unterbrechung wieder an
Verhindern jedes Stossen
Naturprodukt, Abgabe von Kationen und Anionen möglich
Packung 250 g / ca. 2.400 St.
Typ B für analytische Arbeiten:
Für Destillationen in Säuren/Basen - neutral, basisch, sauer. Nicht geeignet für Vakuumdestillationen!
Geeignet für Destillationen in saurem, neutralem und basischem Milieu
Wirkung in kleinsten Flüssigkeitsmengen
Springen nach jeder Unterbrechung wieder an
Verhindern jedes Stossen
Keramisches Produkt mit relativ hoher Reinheit und Abriebfestigkeit
Packung 200 g / ca. 9000 St.
Typ RESISTENT für präparative und analytische Arbeiten:
Geeignet für Biochemie, Biotechnologie, Mikrobiologie, Mikroanalytik. Auch in stärksten Säuren, Laugen, allen Löse- und Oxidationsmitteln anwendbar
Für Vakuum- und Hochvakuum-Destillationen
Verkürzen die Destillationsdauer im Rotationsverdampfer
Kein Abrieb, kein Aufsaugen von Substanzen und Lösungsmitteln
Erweichung (Verdampfung) bei 2500°C
Können durch Ausglühen sterilisiert werden
Wirkung in kleinsten Flüssigkeitsmengen
Springen nach jeder Unterbrechung wieder an
Verhindern jedes Stossen
Produkt mit absoluter Resistenz
Glas 50 g / ca. 1.830 St.
Typ: A
Menge: 250 g
Spezifikation
Typ Typ A, präparativ
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.