Learn More
Bohlender™ BOLA™ Endstücke aus Polypropylen für Schläuche
Verschiedene Farben zur besseren Unterscheidung. Die Polypropylen-Schlauchanschlüsse mit Polyamid-Unterlegscheiben bieten eine sehr gute chemische Beständigkeit und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
19.72 € - 34.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Rohrendverschraubungen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA |
Material | Polypropylen, PA |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
Verpackungsmenge | 10 pro Packung |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10747512
|
Bohlender™
F702-10 |
0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | Schwarz |
19.72 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10688831
|
Bohlender™
F702-36 |
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | Blau |
21.57 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10639601
|
Bohlender™
F702-32 |
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | Grün |
34.45 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10503832
|
Bohlender™
F702-08 |
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | Weiß |
20.62 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10063441
|
Bohlender™
F702-22 |
0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | Orange |
31.48 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Farbige Rohrendstücke aus PP
- UNF-Außengewinde von ¼ Zoll, 28 G
- Die Unterlegscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten.
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Compliance
FDA
Spezifikation
Rohrendverschraubungen | |
Polypropylen, PA | |
10 pro Packung | |
100 °C |
FDA | |
0 °C | |
1/4 Zoll - 28 UNF |