Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Stäbe
Reine Stäbe für die Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m. PTFE-Stäbe haben eine universelle chemische Beständigkeit und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Bohlender™ S1800-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Weiße PTFE-Stangen
- Zur Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m.
- Durchmesser und Länge sind Nennmaße und können eine Bearbeitungszugabe enthalten
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
-
Compliance
FDA
Spezifikation
PTFE-Stange | |
Ja | |
20 mm | |
−200 °C | |
-200 °C |
FDA | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m | |
Weiß |