Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Welcome Pack, 10%
Das Bolt Willkommenspaket bietet alle notwendigen Bolt Gele und -Puffer für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Marke:  Invitrogen™ NW0010B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15894052
  • 680.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das Bolt Willkommenspaket bietet alle notwendigen Bolt Gele und -Puffer für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Der Mini-Gel-Tank ist mit Novex Gelen, NuPAGE Gelen und Bolt Bis-Tris Plus Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Optimierte Bedingungen mit konstanter Spannung ermöglichen einen Durchlauf der Bolt Bis-Tris Plus-Gele in etwa 35 Minuten.
Das Startpaket enthält:
• Mini-Gel-Tank (A25977)
• Bolt Bis-Tris Plus Gele (2 Boxen, 20 Gele)
• Bolt MES-Laufpuffer, 20x (B0002)
• Bolt LDS-Probenpuffer, 4x (B0007)
• Bolt Probenreduktionsmittel, 10x (B0009)
• PageRuler Plus Vorgefärbte Proteinleiter, 10 bis 250 kDa (26619)
Informationen zum Mini-Gel-Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit Novex Gelen, NuPAGE Gelen und Bolt Bis-Tris Plus Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Optimierte Bedingungen mit konstanter Spannung ermöglichen einen Durchlauf der Bolt Bis-Tris Plus-Gele in etwa 35 Minuten. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeten Netzteilen variieren.
Informationen zu Bolt Bis-Tris Plus Gelen
Bolt Bis-Tris Plus Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die für eine optimale Trennung Ihrer kleinen bis mittleren Proteine unter denaturierenden Bedingungen ausgelegt sind. Bolt Bis-Tris Plus-Gele liefern eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie Bolt Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8-, 10-, 12- und 4 bis 12 %-Gradient und mehrere Well-Formate. Bolt Bis-Tris-Gele verfügen über keilförmige Wells, die leicht bis zu zwei Mal mehr Probenvolumen laden können, um Proteine in sehr verdünnten Proben nachzuweisen oder Proteine mit niedriger Abundanz zu visualisieren.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung von Bolt Transferpuffer (BT0006) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Serviceleistungen
Bis zu 12 Monate
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank
Mini
Bis-Tris
12-Well
1 Willkommenspaket
10 %
1,0 mm
3,5 bis 260 kd
Bolt™ WedgeWell™
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis